2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300373-1G OR300373-500MG
APOSOR300373-1GEA 509 EUR
APOSOR300373-1G APOSOR300373-500MG
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Formula: C₆H₉N₃O
MW: 139,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10574697
Núm. CAS: 33631-04-8