3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300374-1G OR300374-250MG
APOSOR300374-1GEA 329 EUR
APOSOR300374-1G APOSOR300374-250MG
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007847
Núm. CAS: 947238-42-8