3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300376-1G OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA 649 EUR
APOSOR300376-1G APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,916 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20923265
Núm. CAS: 1352395-84-6