7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 455 EUR
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380448
Núm. CAS: 1357946-98-5