3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 549 EUR
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706800
Núm. CAS: 1245649-96-0