7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300381-1G OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA 375 EUR
APOSOR300381-1G APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18801029
Núm. CAS: 603305-89-1