7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 360 EUR
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380148
Núm. CAS: 1337880-74-6