(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 194 EUR
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₃
MW: 246,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922966
Núm. CAS: 1562245-02-6