2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 52.2 EUR
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClIN₂
MW: 264.451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909360
Núm. CAS: 766515-34-8