1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR300388-250MG OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR300388-250MG APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11695376
Núm. CAS: 77344-70-8