3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 377 EUR
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20327981
Núm. CAS: 1344046-12-3