5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 278 EUR
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18250844
Núm. CAS: 1260666-29-2