1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 586 EUR
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847348
Núm. CAS: 1245915-91-6