(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 493 EUR
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrClN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689891
Núm. CAS: 1416714-02-7