5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 345 EUR
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₁₁H₁₂BrN₃O
MW: 282,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689759
Núm. CAS: 1256957-72-8