3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 383 EUR
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22380430
Núm. CAS: 1357945-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III