4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 191 EUR
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrIN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22380433
Núm. CAS: 1357946-69-0