1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 306 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257815
Núm. CAS: 1256808-29-3