1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 720 EUR
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₈BrNO
MW: 214,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261721
Núm. CAS: 1211533-25-3