3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300406-1G OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA 364 EUR
APOSOR300406-1G APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22380429
Núm. CAS: 1357946-34-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III