3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR300407-1G
OR300407-250MG
APOSOR300407-1GEA
169
EUR
APOSOR300407-1G
APOSOR300407-250MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,477 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09749982 Núm. CAS: 1000341-61-6 |