7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300408-1G OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA 342 EUR
APOSOR300408-1G APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633053
Núm. CAS: 1268521-18-1