Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-hydroxy-6-oxo-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate
OR300500-1G OR300500-250MG OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA 510 EUR
APOSOR300500-1G APOSOR300500-250MG APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₄
MW: 185,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185013
Núm. CAS: 30727-21-0