2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α-(4-Morpholino)-4-chlorophenylacetonitrile hydrochloride
OR300509-10G OR300509-1G OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA 0 EUR
APOSOR300509-10G APOSOR300509-1G APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH
MW: 273,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052434
Núm. CAS: 1330171-75-9