Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR300551-1G OR300551-100MG OR300551-250MG OR300551-500MG OR300551-2.5G
APOSOR300551-1GEA 275 EUR
APOSOR300551-1G APOSOR300551-100MG APOSOR300551-250MG APOSOR300551-500MG APOSOR300551-2.5G
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Formula: C₁₂H₂₁NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369713
Núm. CAS: 194924-94-2