3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-4-(3-nitrophenyl)thiazole
OR300557-1G OR300557-250MG OR300557-500MG OR300557-2.5G
APOSOR300557-1GEA 308 EUR
APOSOR300557-1G APOSOR300557-250MG APOSOR300557-500MG APOSOR300557-2.5G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00838954
Núm. CAS: 39541-91-8