Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR300580-250MG OR300580-500MG
APOSOR300580-250MGEA 171 EUR
APOSOR300580-250MG APOSOR300580-500MG
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659797
Núm. CAS: 76923-16-5