2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR300722-250MG
OR300722-500MG
APOSOR300722-250MGEA
223
EUR
APOSOR300722-250MG
APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₄Cl₃N Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09923728 Núm. CAS: 4681-16-7 |