Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (E)-3-(1H-imidazol-5-yl)acrylate
OR300730-1G OR300730-500MG OR300730-5G OR300730-250MG
APOSOR300730-1GEA 190 EUR
APOSOR300730-1G APOSOR300730-500MG APOSOR300730-5G APOSOR300730-250MG
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01823277
Núm. CAS: 52363-40-3