4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-1-ium chloride
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 130 EUR
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Formula: C₂Cl₂NS₂·Cl
MW: 208,517 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426194
Núm. CAS: 75318-43-3