Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-Cyano-3-methyl-2-butenoate, Methyl 2-cyano-3-methylcrotonate
OR300789-10G OR300789-1G OR300789-5G
APOSOR300789-10GEA 589 EUR
APOSOR300789-10G APOSOR300789-1G APOSOR300789-5G
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Pto. de fusión: 20…21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085476
Núm. CAS: 6666-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III