Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzylaziridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 393 EUR
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17011809
Núm. CAS: 34943-06-1