2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR300894-1G OR300894-5G
APOSOR300894-1GEA 0 EUR
APOSOR300894-1G APOSOR300894-5G
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂·ClH
MW: 148,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122843
Núm. CAS: 1672675-22-7