3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 0 EUR
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₈N₂·ClH
MW: 202,724 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122844
Núm. CAS: 1672675-20-5