1-Phenethylguanidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR300902-1G OR300902-250MG
APOSOR300902-1GEA 0 EUR
APOSOR300902-1G APOSOR300902-250MG
1-Phenethylguanidine hydrochloride
1-Phenethylguanidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759100
Núm. CAS: 2235-99-6