Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR300903-1G OR300903-5G
APOSOR300903-1GEA 0 EUR
APOSOR300903-1G APOSOR300903-5G
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25963774
Núm. CAS: 49755-46-6