1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Proveedor: Apollo Scientific
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 310 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179403
Núm. CAS: 193751-54-1