4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301020-1G OR301020-5G OR301020-250MG
APOSOR301020-1GEA 75.4 EUR
APOSOR301020-1G APOSOR301020-5G APOSOR301020-250MG
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formula: C₃H₄BrN₃
Pto. de fusión: 98…101 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696344
Núm. CAS: 13273-53-5