Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 134 EUR
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formula: C₉H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 129…130 °C (7 mm Hg)
Pto. de fusión: 26…31 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019311
Núm. CAS: 39163-39-8