Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-oxoisonipecotate, 4-(Methoxycarbonyl)-2-oxopiperidine
OR301040-1G OR301040-5G
APOSOR301040-1GEA 108 EUR
APOSOR301040-1G APOSOR301040-5G
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 115…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17012745
Núm. CAS: 25504-47-6