4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 55.1 EUR
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,646 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834968
Núm. CAS: 319442-16-5