6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301105-1G OR301105-5G OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301105-1G APOSOR301105-5G APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738286
Núm. CAS: 885271-72-7