Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301121-1G OR301121-5G OR301121-250MG
APOSOR301121-1GEA 89.9 EUR
APOSOR301121-1G APOSOR301121-5G APOSOR301121-250MG
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09033876
Núm. CAS: 278183-10-1