Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3-(methoxycarbonyl)aniline
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Densidad: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844437
Núm. CAS: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III