4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR301141-1G
OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA
335
EUR
APOSOR301141-1G
APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00462577 Núm. CAS: 27841-33-4 |