(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formula: C₄H₇ClO₃
MW: 138.55 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (3.5 mm Hg)
Pto. de fusión: 26…33 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17014832
Núm. CAS: 14869-41-1
UN: 3265
ADR: 8 II