2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,2-Dimethyl-1-hydroxypropan-2-amine, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(methylamino)propane
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 109 EUR
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.163 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C
Densidad: 0.878 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12184529
Núm. CAS: 27646-80-6