2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Carboxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 3-Carboxy-2-methylquinoline
OR301188-100MG
OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA
29
EUR
APOSOR301188-100MG
APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00510998 Núm. CAS: 635-79-0 |