4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,6-Dichloropyrimidin-2(1H)-one
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 463 EUR
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O
MW: 164,977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702755
Núm. CAS: 6297-80-9