4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 719 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formula: C₈H₄ClN₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05717322
Núm. CAS: 59866-06-7